accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 87543-80-4

H3COONCO

CAS RN 87543-80-4

IUPAC Nombre: ethyl 2-isocyanato-3-phenylpropanoate
Sinónimos: ethyl 2-isocyanato-3-phenylpropanoate
Peso molecular (g/mol): 219.24
Fórmula molecular: C12H13NO3
InChi Key: LHLIGPDDSKJRQN-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCOC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)N=C=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados