CAS RN 868540-15-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(AlphaS)-alfa-[[(1,1-dimetiletoxi)carbonil]amino]benzenobutanoil-L-leucil-fenilmetil éster L-Fenilalanina, TRC
CAS: 868540-15-2 Fórmula molecular: C37H47N3O6 Peso molecular (g/mol): 629.79 Sinónimo: (As)-A-[[(1,1-Dimethylethoxy)Carbonyl]Amino]Benzenebutanoyl-L-Leucyl-Phenylmethyl Ester L-Phenylalanine Nombre IUPAC: benzilo (2R)-[[(2S)-4-metil-2-[[2-[(2-metilpropano-2-il)oxicarbonilamino]-4-fenilbutanoil]amino]pentanoil]amino-3-fenilpropanoato SMILES: CC(C)C[C@H](NC(=O)C(CCc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)N[C@H](Cc2ccccc2)C(=O)OCc3ccccc3