CAS RN 868161-59-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(E,E)-5-[4-(Dietilamino)fenil]penta-2,4-dienal, TRC
CAS: 868161-59-5 Fórmula molecular: C15H19NO Peso molecular (g/mol): 229.32 Sinónimo: (2E,4E)-5-[4-(Diethylamino)phenyl]-2,4-pentadienal SMILES: CCN(CC)c1ccc(\C=C\C=C\C=O)cc1