accessibility menu, dialog, popup

UserName

OH(S)HNOH2C(R)OHNHOCH2

CAS RN 868-63-3

IUPAC Nombre: N-[(1S,2R)-1,2-dihydroxy-2-(prop-2-enamido)ethyl]prop-2-enamide
Sinónimos: N-[(1S,2R)-1,2-dihydroxy-2-(prop-2-enamido)ethyl]prop-2-enamide
Peso molecular (g/mol): 200.19
Fórmula molecular: C8H12N2O4
InChi Key: ZMLXKXHICXTSDM-OCAPTIKFSA-N
SMILES: O[C@@H](NC(=O)C=C)[C@H](O)NC(=O)C=C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados