CAS RN 864741-95-7
IUPAC Nombre:
3-cyclopentyl-N-[2-(dimethylamino)ethyl]-N-[(4'-{[(2-phenylethyl)amino]methyl}-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]propanamide dihydrochloride
Sinónimos:
3-cyclopentyl-N-[2-(dimethylamino)ethyl]-N-[(4'-{[(2-phenylethyl)amino]methyl}-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]propanamide dihydrochloride
Peso molecular (g/mol):
584.67
Fórmula molecular:
C34H47Cl2N3O
InChi Key:
QJMKBIHLMPTYTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
Cl.Cl.CN(C)CCN(CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(CNCCC2=CC=CC=C2)C=C1)C(=O)CCC1CCCC1
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ SB 699551
CAS: 864741-95-7 Fórmula molecular: C34H47Cl2N3O