accessibility menu, dialog, popup

UserName

SNO

CAS RN 864068-85-9

IUPAC Nombre: 2,4-diphenyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Sinónimos: 2,4-diphenyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Peso molecular (g/mol): 265.33
Fórmula molecular: C16H11NOS
InChi Key: QCAWTHNKWALNJR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CC1=C(N=C(S1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados