CAS RN 86398-94-9
IUPAC Nombre:
[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
Sinónimos:
[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
Peso molecular (g/mol):
245.03
Fórmula molecular:
C7H5Cl2F3N2
InChi Key:
FYOWOHMZNWQLFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NNC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)C(F)(F)F
1
–
1
de
1
resultados
1
2,6-Dicloro-4-(trifluorometil)fenilhidracina, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 86398-94-9 Fórmula molecular: C7H5Cl2F3N2 Peso molecular (g/mol): 245.026 Número MDL: MFCD00085001 Clave InChI: FYOWOHMZNWQLFG-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: 2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenylhydrazine,2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl hydrazine,2,6-dichloro-4-trifluoro methylphenylhydrozine,1-2,6-dichloro-4-trifluoromethyl phenyl hydrazine,pubchem4487,3,5-dichloro-4-hydrazinobenzotrifluoride,2,6-dichloro4-trifluoromethylphenylhydrazine,2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenylhydrazine,2,6-dichloro-4-trifluoro methylphenylhydrazine PubChem CID: 688223 Nombre IUPAC: [2,6-Dicloro-4-(trifluorometil)fenil]hidracina SMILES: C1=C(C=C(C(=C1Cl)NN)Cl)C(F)(F)F