accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 86256-24-8

IUPAC Nombre: 2-(bromomethyl)-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Sinónimos: 2-(bromomethyl)-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Peso molecular (g/mol): 273.03
Fórmula molecular: C8H5BrF4O
InChi Key: KOISGBFWQAPLFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=C(CBr)C=C(OC(F)(F)F)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados