accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OON

CAS RN 85838-94-4

IUPAC Nombre: tert-butyl 1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate
Sinónimos: tert-butyl 3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 183.25
Fórmula molecular: C10H17NO2
InChi Key: SHHHRQFHCPINIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N1CCC=CC1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)