accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CPCH3PH3CCH3NH2NClRuCl(?)

CAS RN 858116-31-1

IUPAC Nombre: 1-(pyridin-2-yl)methanamine; dichlororuthenium; {2'-[bis(4-methylphenyl)phosphanyl]-[1,1'-binaphthalen]-2-yl}bis(4-methylphenyl)phosphane
Sinónimos: 2-pyridinemethaneamine; dichlororuthenium; {2'-[bis(4-methylphenyl)phosphanyl]-[1,1'-binaphthalen]-2-yl}bis(4-methylphenyl)phosphane
Peso molecular (g/mol): 958.91
Fórmula molecular: C54H48Cl2N2P2Ru
InChi Key: UCHLDFFOSWUXLN-UHFFFAOYSA-L
SMILES: Cl[Ru]Cl.NCC1=CC=CC=N1.CC1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=C(C)C=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1P(C1=CC=C(C)C=C1)C1=CC=C(C)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados