CAS RN 855207-36-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Acetil vitamina B12, TRC
CAS: 855207-36-2 Fórmula molecular: C65 H90 Co N14 O15 P Sinónimo: Co-ciano-O5R-acetilcobalamina β