CAS RN 85175-77-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
1,3,4,5-Tetrahidro-7,8-dimetoxi-3-[3-(metilamino)propil]-2H-3-benzazepina-2-ona, TRC
CAS: 85175-77-5 Fórmula molecular: C16H24N2O3 Peso molecular (g/mol): 292.37 Sinónimo: 1,3,4,5-Tetrahydro-7,8-dimethoxy-3-[3-(methylamino)propyl]-2H-3-benzazepin-2-one Nombre IUPAC: 7,8-dimetaxi-3-[3-(metilamino)propil]-2,5-dihidro-1H-3-benzazepina-4-una SMILES: CNCCCN1CCc2cc(OC)c(OC)cc2CC1=O