accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHClO

CAS RN 85-19-8

IUPAC Nombre: 2-benzoyl-4-chlorophenol
Sinónimos: benzophenone-7
Peso molecular (g/mol): 232.66
Fórmula molecular: C13H9ClO2
InChi Key: OMWSZDODENFLSV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados