accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNNNN

CAS RN 848591-90-2

IUPAC Nombre: 3-{5-methyl-octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-2-yl}-6-phenylpyridazine
Sinónimos: 3-{5-methyl-hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-2-yl}-6-phenylpyridazine
Peso molecular (g/mol): 280.38
Fórmula molecular: C17H20N4
InChi Key: GTMRUYCIJSNXGB-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CN1CC2CN(CC2C1)C1=NN=C(C=C1)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados