accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNONHFOO

CAS RN 847553-89-3

IUPAC Nombre: N-[(4-fluorophenyl)methyl]-3-oxo-1,1-diphenyl-hexahydro-1H-[1,3]oxazolo[3,4-a]pyrazine-7-carboxamide
Sinónimos: N-[(4-fluorophenyl)methyl]-3-oxo-1,1-diphenyl-tetrahydro-[1,3]oxazolo[3,4-a]pyrazine-7-carboxamide
Peso molecular (g/mol): 445.49
Fórmula molecular: C26H24FN3O3
InChi Key: SFRQIPRTNYHJHP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: FC1=CC=C(CNC(=O)N2CCN3C(C2)C(OC3=O)(C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados