CAS RN 844639-07-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Acetato de 2-(2-(4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-il)piperazin-1-il)etoxi)etilo, acetato de quetiapina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Acetato de 2-(2-(4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-il)piperazin-1-il)etoxi)etilo, acetato de quetiapina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.