CAS RN 839712-25-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Didesmetil Cariprazina, TRC
CAS: 839712-25-3 Fórmula molecular: C19H28Cl2N4O Peso molecular (g/mol): 399.36 Sinónimo: N-[trans-4-[2-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]ethyl]cyclohexyl]urea SMILES: ClC(C(Cl)=CC=C1)=C1N(CC2)CCN2CC[C@H]3CC[C@H](NC(N)=O)CC3