accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OCH3(R)O(S)(S)(R)HOOOOOHO(S)CH3(S)HO(S)

CAS RN 83784-20-7

IUPAC Nombre: 4-{2-[(1R,3aS,3bS,9aR,9bS,10S,11aS)-1,10-dihydroxy-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-oxoethoxy}-4-oxobutanoic acid hydrate
Sinónimos: solu-cortef hydrate
Peso molecular (g/mol): 480.55
Fórmula molecular: C25H36O9
InChi Key: AFLWPAGYTPJSEY-CODXZCKSSA-N
SMILES: O.C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)COC(=O)CCC(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados