CAS RN 837-45-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 9-fenantróico, TRC
CAS: 837-45-6 Fórmula molecular: C15H10O2 Peso molecular (g/mol): 222.24 Sinónimo: NSC 1922 Nombre IUPAC: Ácido fenarteno-9-carboxílico SMILES: OC(=O)c1cc2ccccc2c3ccccc13