CAS RN 83-30-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 2,4,6-Trihidroxibenzoico, TRC
CAS: 83-30-7 Fórmula molecular: C7 H6 O5 Peso molecular (g/mol): 170.12 Sinónimo: 2,4,6-Trihydroxybenzenecarboxylic Acid,NSC 36720,Phloroglucinic Acid,Phloroglucinolcarboxylic Acid Nombre IUPAC: Ácido 2,4,6-trihidroxibenzoico SMILES: OC(=O)c1c(O)cc(O)cc1O