CAS RN 82413-23-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4'-Hidroxi Tamoxifeno (contiene hasta un 10% de isómero E), TRC
CAS: 82413-23-8 Fórmula molecular: C26 H29 N O2 Peso molecular (g/mol): 387.51 Sinónimo: 4'-Hydroxytamoxifen Nombre IUPAC: 4-[(Z)-1-[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]-1-fenilbut-1-en-2-il]fenol SMILES: CC\C(=C(/c1ccccc1)\c2ccc(OCCN(C)C)cc2)\c3ccc(O)cc3