CAS RN 821794-54-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metilmalonil DL-cloruro de carnitina (mezcla de diastereómeros), TRC
CAS: 821794-54-1 Fórmula molecular: C11H20ClNO6 Peso molecular (g/mol): 297.73 Sinónimo: 3-Carboxy-2-(2-carboxy-1-oxopropoxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride; Nombre IUPAC: [3-carboxi-2-(2-carboxipropanoxi)propil]-trimetilaziano; cloruro SMILES: CC(C(=O)O)C(=O)OC(CC(=O)O)C[N+](C)(C)C.[Cl-]