CAS RN 81201-84-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
L-Serine-13C, TRC
CAS: 81201-84-5 Fórmula molecular: C213CH7NO3 Peso molecular (g/mol): 106.09 Sinónimo: [1-13C]-Serine Nombre IUPAC: (2S)-2-amino-3-hidroxi(113C)ácido propanoico SMILES: N[C@@H](CO)[13C](=O)O