accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFF

CAS RN 811-97-2

IUPAC Nombre: 1,1,1,2-tetrafluoroethane
Sinónimos: refrigerant R134a fron 134a norflurano norflurane norfluranum arcton 134a hydrofluorocarbon 134A hcfc 134a khladon 134a HFC134a
Peso molecular (g/mol): 102.03
Fórmula molecular: C2H2F4
InChi Key: LVGUZGTVOIAKKC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FCC(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados