accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH2NONH2O

CAS RN 80866-90-6

IUPAC Nombre: 2-ethyl-2-phenylpropanediamide
Sinónimos: 2 ethyl 2 phenylmalonamide
Peso molecular (g/mol): 206.25
Fórmula molecular: C11H14N2O2
InChi Key: JFZHPFOXAAIUMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCC(C(N)=O)(C(N)=O)C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados