CAS RN 8020-83-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Aceite mineral, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 8020-83-5 Número MDL: MFCD00131611