CAS RN 79965-10-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-4-Metaxilfenilretinamida, TRC
CAS: 79965-10-9 Fórmula molecular: C27 H35 N O2 Peso molecular (g/mol): 405.57 Sinónimo: 4-Methoxy Fenretinide Nombre IUPAC: (2E,4E,6E,8E)-N-(4-metaxifenilo)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenamida SMILES: COc1ccc(NC(=O)\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C)cc1