CAS RN 796845-58-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-(1-Metil-1H-pirazol-4-il)etanolamina (~90%), TRC
CAS: 796845-58-4 Fórmula molecular: C6H11N3 Peso molecular (g/mol): 125.17 Sinónimo: 2-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine Nombre IUPAC: 2-(1-metilpirazol-4-il)etanol SMILES: Cn1cc(CCN)cn1