accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNH2OH

CAS RN 79651-64-2

IUPAC Nombre: (6-aminopyridin-2-yl)methanol
Sinónimos: (6-aminopyridin-2-yl)methanol
Peso molecular (g/mol): 124.14
Fórmula molecular: C6H8N2O
InChi Key: YGMPMXTWKROXPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=CC(CO)=N1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)