CAS RN 79592-91-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Desoxiyunaconitina, TRC
CAS: 79592-91-9 Fórmula molecular: C35 H49 N O10 Peso molecular (g/mol): 643.76 Sinónimo: (1α,6α,14α,16β)-20-Ethyl-1,6,16-trimethoxy-4-(methoxymethyl)aconitane-8,13,14-triol 8-Acetate 14-(4-methoxybenzoate) SMILES: CCN1C[C@]2(COC)CC[C@H](OC)[C@@]34[C@@H]5C[C@]6(O)[C@H](C[C@](OC(=O)C)([C@H]([C@H](OC)[C@H]23)C14)[C@H]5[C@H]6OC(=O)c7ccc(OC)cc7)OC