accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClH3COOONH3

CAS RN 79416-27-6

IUPAC Nombre: 5-methoxy-2,5-dioxopentan-1-aminium chloride
Sinónimos: methyl aminolevulinate hcl methyl 5-aminolevulinate hcl methyl aminolevulinate hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 181.62
Fórmula molecular: C6H12ClNO3
InChi Key: UJYSYPVQHFNBML-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cl-].COC(=O)CCC(=O)C[NH3+]
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (1)