CAS RN 78941-95-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-cloro-8-metilquinolina, TRC
CAS: 78941-95-4 Fórmula molecular: C10H8NCl Peso molecular (g/mol): 177.63 Nombre IUPAC: 5-cloro-8-metilquinolina SMILES: Cc1ccc(Cl)c2cccnc12