CAS RN 78185-86-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(8R,9S,10R,11S)-rel-8,9,10,11-Tetrahidrobenz[a]antraceno-8,9,10,11-tetrol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(8R,9S,10R,11S)-rel-8,9,10,11-Tetrahidrobenz[a]antraceno-8,9,10,11-tetrol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.