CAS RN 7803-49-8
IUPAC Nombre:
hydroxylamine
Sinónimos:
hydroxylamine oxammonium dihydridohydroxidonitrogen hydroxylamine (substance) H2nho (1) hydroxylamine
Peso molecular (g/mol):
33.03
Fórmula molecular:
H3NO
InChi Key:
AVXURJPOCDRRFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NO
1
–
2
de
2
resultados
1
Solución de hidroxilamina (50 % en wt. in H2O), TRC
CAS: 7803-49-8 Fórmula molecular: H3 N O Peso molecular (g/mol): 33.03 Sinónimo: Hydroxylamine Nombre IUPAC: hidroxilamina SMILES: NO
2
Hydroxylamine, 50% aq. soln., Thermo Scientific™
CAS: 7803-49-8 Fórmula molecular: H3NO Peso molecular (g/mol): 33.03 Número MDL: MFCD00044522 Clave InChI: AVXURJPOCDRRFD-UHFFFAOYSA-N Sinónimo: oxammonium,nitroxide,hydroxyamine,nh2oh,oxyammonia,nitrinous acid,unii-2fp81o2l9z,hsdb 579,dihydridohydroxidonitrogen,arninoalcohol PubChem CID: 787 ChEBI: CHEBI:15429 Nombre IUPAC: hydroxylamine SMILES: NO