CAS RN 773871-94-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Ácido 4-[bis(2-metoxi-2-oxoetil)amino]-3-[2-[2-[bis(2-metoxi-2-oxoetil)amino]-5-metilfenoxi]etoxi]-benzoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido 4-[bis(2-metoxi-2-oxoetil)amino]-3-[2-[2-[bis(2-metoxi-2-oxoetil)amino]-5-metilfenoxi]etoxi]-benzoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Ácido 4-[bis(2-metoxi-2-oxoetil)amino]-3-[2-[2-[bis(2-metoxi-2-oxoetil)amino]-5-metilfenoxi]etoxi]-benzoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.