accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COPOOCH3OCH3OOCH3(E)

CAS RN 7700-17-6

IUPAC Nombre: 1-phenylethyl (2E)-3-[(dimethoxyphosphoryl)oxy]but-2-enoate
Sinónimos: crotoxyphos
Peso molecular (g/mol): 314.27
Fórmula molecular: C14H19O6P
InChi Key: XXXSILNSXNPGKG-ZHACJKMWNA-N
SMILES: COP(=O)(OC)O\C(C)=C\C(=O)OC(C)C1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados