accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3(R)(S)H3CCH3(R)(S)(R)CH3OH

CAS RN 77-53-2

IUPAC Nombre: (1S,2R,5S,7R,8R)-2,6,6,8-tetramethyltricyclo[5.3.1.0¹,⁵]undecan-8-ol
Sinónimos: eudesmol (8R)-cedran-8-ol cedrol (natural) α-cedrol 8betah-cedran-8-ol 8-betah-cedran-8-ol (8CI) cedrol 8betah-cedran-8-ol (8CI) cedarwood oil alcohols (+)-cedrol
Peso molecular (g/mol): 222.37
Fórmula molecular: C15H26O
InChi Key: SVURIXNDRWRAFU-OGMFBOKVSA-N
SMILES: C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H]3C[C@@]12CC[C@@]3(C)O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados