CAS RN 765875-58-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster 5-tiazolilmetílico del ácido [4-[(2-amino-3-metil-1-oxobutil)amino]-2-hidroxi-5-fenil-1-(fenilmetil)pentil]-carbámico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster 5-tiazolilmetílico del ácido [4-[(2-amino-3-metil-1-oxobutil)amino]-2-hidroxi-5-fenil-1-(fenilmetil)pentil]-carbámico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.