accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(S)(R)(R)(R)HOO(R)SONHOOCH3(Z)(Z)

CAS RN 76343-94-7

IUPAC Nombre: (4R)-4-[(1R,4Z,8Z,10S,13R,15R)-15-hydroxy-5,10-dimethyl-3-oxo-2,14-dioxabicyclo[11.3.1]heptadeca-4,8-dien-15-yl]-1,3-thiazolidin-2-one
Sinónimos: latrunculin B
Peso molecular (g/mol): 395.51
Fórmula molecular: C20H29NO5S
InChi Key: NSHPHXHGRHSMIK-JRIKCGFMSA-N
SMILES: C[C@H]1CC[C@@H]2C[C@H](C[C@@](O)(O2)[C@@H]2CSC(=O)N2)OC(=O)\C=C(C)/CC\C=C/1
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados