CAS RN 76101-13-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Metil 2-desoxi-2-N-ftalimido-3,4,6-tri-O-acetil-beta-D-glucopiranósido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Metil 2-desoxi-2-N-ftalimido-3,4,6-tri-O-acetil-beta-D-glucopiranósido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Metil 2-desoxi-2-N-ftalimido-3,4,6-tri-O-acetil-beta-D-glucopiranósido, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.