accessibility menu, dialog, popup

UserName

(R)OON(R)HNHO(S)OOCH3OH3COCH3

CAS RN 76054-81-4

IUPAC Nombre: 1-[(2R,4S,5R)-4-[bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy]-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Sinónimos: 1-[(2R,4S,5R)-4-[bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy]-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methyl-3H-pyrimidine-2,4-dione
Peso molecular (g/mol): 544.6
Fórmula molecular: C31H32N2O7
InChi Key: UDDSFNVDTHTTMK-UPRLRBBYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C=C1)C(O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1CO)N1C=C(C)C(=O)NC1=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OC)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados