CAS RN 75747-77-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Complejo de cloruro de manganeso Procloraz, TRC
CAS: 75747-77-2 Fórmula molecular: C60H64Cl14MnN12O8 Peso molecular (g/mol): 1632.51 Sinónimo: Prochloraz Manganese,Dichlorotetrakis[N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-1H-imidazole-1-carboxamide-κO1]manganese,Prochloraz Manganese(II) Complex (4:1),N-Propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]-1H-imidazole-1-carboxamide Manganese Complex SMILES: ClC1=CC(Cl)=C(OCCN(/C(N2C=NC=C2)=O/[Mn+2](/O=C(N3C=CN=C3)/N(CCOC4=C(Cl)C=C(Cl)C=C4Cl)CCC)(/O=C(N5C=CN=C5)/N(CCOC6=C(Cl)C=C(Cl)C=C6Cl)CCC)(/O=C(N(CCOC7=C(Cl)C=C(Cl)C=C7Cl)CCC)/N8C=NC=C8)([Cl-])[Cl-])CCC)C(Cl)=C1