CAS RN 74874-09-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Nitro-1,2,3,4-tetradehydro Argatroban Ethyl Ester, TRC
CAS: 74874-09-2 Sinónimo: ethyl (2R,4R)-4-methyl-1-[(2S)-2-[(3-methylquinolin-8-yl)sulfonylamino]-5-[(N-nitrocarbamimidoyl)amino]pentanoyl]piperidine-2-carboxylate