CAS RN 74874-08-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Clorhidrato de éster etílico del ácido (2R,4R)1-[(2S)2-amino-5-[[imino(nitroamino)metil]amino]-1-oxopentil]-4-metil-2-piperidinacarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Clorhidrato de éster etílico del ácido (2R,4R)1-[(2S)2-amino-5-[[imino(nitroamino)metil]amino]-1-oxopentil]-4-metil-2-piperidinacarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Clorhidrato de éster etílico del ácido (2R,4R)1-[(2S)2-amino-5-[[imino(nitroamino)metil]amino]-1-oxopentil]-4-metil-2-piperidinacarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.