CAS RN 74733-24-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metilo 4-Formil-3-metoxibenzoato, TRC
CAS: 74733-24-7 Fórmula molecular: C10H10O4 Peso molecular (g/mol): 194.18 Sinónimo: Methyl Ester 4-Formyl-3-methoxybenzoic Acid Nombre IUPAC: metil-4-formil-3-metoxibenzoato SMILES: COC(=O)c1ccc(C=O)c(OC)c1