accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CClO(E)(E)

CAS RN 7459-33-8

IUPAC Nombre: (9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl chloride
Sinónimos: (9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl chloride
Peso molecular (g/mol): 298.9
Fórmula molecular: C18H31ClO
InChi Key: FBWMYSQUTZRHAT-AVQMFFATSA-N
SMILES: CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(Cl)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados