accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CCH3OONHNH2

CAS RN 73874-95-0

IUPAC Nombre: 4-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}piperidin-1-ium
Sinónimos: 4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]piperidin-1-ium
Peso molecular (g/mol): 201.29
Fórmula molecular: C10H21N2O2
InChi Key: CKXZPVPIDOJLLM-UHFFFAOYSA-O
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NC1CC[NH2+]CC1
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)