CAS RN 73858-59-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Ácido Pirrolidinilfosfónico, TRC
CAS: 73858-59-0 Fórmula molecular: C4 H10 N O3 P Peso molecular (g/mol): 151.1 Sinónimo: Phosphonic acid, 2-pyrrolidinyl- (9CI),Pyrrolidin-2-ylphosphonic Acid Nombre IUPAC: Ácido Pirrolidina-2-ilfosfónico SMILES: OP(=O)(O)C1CCCN1