CAS RN 7383-64-4
IUPAC Nombre:
propan-2-yl 3-sulfanylpropanoate
Sinónimos:
isopropyl 3-sulfanylpropanoate
Peso molecular (g/mol):
148.22
Fórmula molecular:
C6H12O2S
InChi Key:
XPVDFJPXADVZEN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)OC(=O)CCS
1
–
1
de
1
resultados
1
Isopropil 3-Mercaptopropionato, TRC
CAS: 7383-64-4 Fórmula molecular: C6H12O2S Peso molecular (g/mol): 148.22 Nombre IUPAC: Propan-2-IL 3-sulfanilpropanoato SMILES: CC(C)OC(=O)CCS