CAS RN 73825-95-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
2,2'-(2-hidroxipropano-1,3-diil)bis(1H-isoindol-1,3(2H)-diona), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2,2'-(2-hidroxipropano-1,3-diil)bis(1H-isoindol-1,3(2H)-diona), TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.